Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes SureOne™ Micropoint, universelles et longues
Le nouveau système de recharge Fisherbrand SureOne a été amélioré et offre une gamme complète de pointes de pipettes universelles Micropoint
Marque: Fisherbrand™ T102RL-FIS
36.59 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24162" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le nouveau système de recharge Fisherbrand SureOne a été amélioré et offre une gamme complète de pointes de pipettes universelles Micropoint
- Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d’ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxines et d’ADN Toutes les pointes non stériles en rack et pointes sans filtre en vrac sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN
- Les inserts prêts à monter s’alignent avec le bord du rack, ce qui permet un pipetage multicanaux facile
- Logo de recyclage moulé dans tous les composants du rack
- Fermoir à cran permettant de maintenir le couvercle entrouvert pour l’aération de l’autoclave
- Le rebord du couvercle Sure Stack empêche les racks de glisser lorsqu’ils sont empilés et déplacés dans le laboratoire
- Le verrou Safe-Lock permet d’ouvrir et fermer le rack d’une seule main et empêche l’ouverture en cas de chute
- La conception Sure-Snap maintient solidement l’insert en place, l’empêchant d’être soulevé pendant le pipetage
- Le couvercle rabattable réversible peut être à charnière ou amovible ; le format à charnière n’empêche pas l’utilisation d’une pipette multicanaux
- Les inserts sont faciles à placer et à retirer du rack ; se clipsent sur le rack pour une fixation sécurisée
- Traçabilité du lot—tous les inserts comportent la référence Fisherbrand, le volume de la pointe, le numéro de lot
- Les orifices en renfoncement des inserts empêchent le mouvement des pointes et les stabilisent pour les travaux multicanaux
- Le clip de contact empêche tout contact inutile avec les pointes pendant l’emboîtement des inserts
- Conception multicanaux ; tous les inserts sont au format 96 puits La conception non pliable robuste offre une étanchéité parfaite sur chaque pointe
- Informations sur le produit affichées sur la boîte
- Le rabat antipoussière empêche les débris de contaminer le produit
- Les encoches pour les doigts permettent de sortir facilement le produit
- Les découpes profondes permettent un retrait aisé des inserts de pointes
- La conception du conditionnement de recharge permet un gain de 58 % de place sur la paillasse par rapport au conditionnement en rack ; réduit les déchets plastiques de 52 %
Spécification
0.1 à 10μl | |
Non stérile | |
1,25 in | |
Sans DNase, RNase ni ADN | |
Version longue | |
Universelle | |
SureOne | |
2,5 μl |
Sans filtre | |
Transparent | |
46 mm | |
Recharge | |
96 inserts de recharge pour pointes | |
Oui | |
Polypropylène |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pointes de pipettes SureOne™ Micropoint, universelles et longues > 0,1 à 10 μl ; recharge, 10 x 96 pointes/plateau
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu