Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes standard spécifiques avec barrière contre les aérosols SureOne™
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
106.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Naturel |
Autoclavable | Non autoclavable |
Format | Portoir à charnières |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11933466
![]() |
Fisherbrand™
TF114-20-FIS |
2 à 20 μl |
106.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11923466
![]() |
Fisherbrand™
TF114-10-FIS |
0,1 à 10 μl |
106.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides
- Conçu pour une précision accrue
- Compatibles avec les pipeteurs de style Eppendorf
- Sans DNase/RNase, les pointes stériles sont également apyrogènes
- Stériles et transparentes
- Le filtre élimine la contamination croisée des aérosols sans sceller ni piéger les échantillons
- Les pointes permettent de récupérer les échantillons non contaminés
- Non autoclavables
Spécification
À filtre | |
Naturel | |
Portoir à charnières | |
Eppendorf |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Micro Point | |
SureOne |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pointes de pipettes standard spécifiques avec barrière contre les aérosols SureOne™