Learn More
Invitrogen™ Pack de bienvenue SureLock™ Tandem Midi, nitrate de cellulose
L’offre de bienvenue midi Invitrogen SureLock Tandem, nitrate de cellulose, est spécialement conçu pour l’électrophorèse et le transfert humide de gels midi précoulés Invitrogen à l’aide de membranes de transfert en nitrate de cellulose.
Marque:  Invitrogen™ STM4015
1587.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17184619
  • 1928.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le réservoir de transfert et d’électrophorèse sur gel 2-en-1 innovante permet l’électrophorèse et le transfert sur gels midi ultraperformants Invitrogen avec le même réservoir.
L’offre de bienvenue SureLock Tandem Midi, nitrate de cellulose, contient :
  • Réservoir à gel midi en tandem SureLock
  • Deux modules de transfert midi en tandem SureLock
  • Plateau de transfert en tandem SureLock
  • Membranes et filtres midi pré-découpés en tandem SureLock, 0,2 μm, nitrate de cellulose
À propos du réservoir à gel midi en tandem SureLock
Le réservoir à gel midi en tandem SureLock permet l’électrophorèse rapide des gels midi grâce à un tampon minimal (∼520 ml/gel) dans un système étanche. Avec un temps de configuration de ∼ 30 secondes, la cuve traite efficacement les gels midi tout en offrant des performances constantes. La cuve est dotée de deux chambres indépendantes, ce qui permet l’électrophorèse d’un ou deux gels à la fois. Vous économisez des tampons et limitez les déchets. gels à la fois. Vous économisez des tampons et limitez les déchets. La cuve est compatible avec tous les gels midi pré-coulés Invitrogen et les cassettes de gel midi.
À propos du module de transfert midi en tandem SureLock
Le module de transfert midi en tandem SureLock est un dispositif de transfert humide utilisé exclusivement avec la réservoir à gel midi en tandem SureLock. Le réservoir accueille un module de transfert par chambre ou deux modules de transfert au total. Le module de transfert midi en tandem SureLock est compatible avec tous les gels midi Invitrogen (taille du transfert : 8,5 cm x 14 cm Le module de transfert accueille un gel midi par transfert humide. La conception unique facilite l’utilisation du module tandis que la taille efficace du noyau interne utilise moins de tampon de transfert pour chaque transfert (∼ 300 ml par transfert seulement). Étant donné que le tampon de transfert contient du méthanol, cela produit également des déchets moins dangereux nécessitant une élimination spéciale. Si vous respectez les conditions et la tension constante recommandées, les protéines peuvent être transférées à température ambiante vers les membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF, généralement en 30 minutes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 pack
0,2 μm
Température ambiante
Nitrocellulose
Contenu :
• Réservoir à gel midi en tandem SureLock
• 2 modules de transfert midi en tandem SureLock
• Bac de transfert en tandem SureLock
• Membranes et filtre midi prédécoupés en tandem SureLock, 0,20 µm, nitrate de cellulose (vendus par 20)
SureLock™
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Invitrogen™ Pack de bienvenue SureLock™ Tandem Midi, nitrate de cellulose > Offre de bienvenue midi en tandem, nitrate de cellulose