Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes non filtrées à faible rétention SureOne™, 200 μ L, longueur standard
Les pointes de pipettes à faible rétention SureOne™ Fisherbrand™ parviennent à limiter la formation de films liquides et s’accumulent sur les parois de pointes pendant la distribution, ce qui permet une récupération et une reproductibilité maximales des échantillons.
25.60€ - 52.85€
Spécification
Volume (métrique) | 200 μl |
---|---|
Filtré | Produit non filtré |
Couleur | Naturel |
Couleur de rack | Bleu |
Longueur (impériale) | 1,98 in |
Alert:
Usage unique uniquement
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16460875
|
Fisherbrand™
|
En vrac | Non stérile |
25.60€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16470875
|
Fisherbrand™
|
Rack à charnière | Non stérile |
48.70€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16490875
|
Fisherbrand™
|
Rack à charnière | Stérile |
52.85€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16480875
|
Fisherbrand™
|
Recharge | Non stérile |
39.85€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
- La technologie de faible rétention permet d’optimiser la récupération des échantillons
- Taille universelle
- Produit non filtré
Specifications
200 μl | |
Naturel | |
1,98 in | |
conditions ambiantes | |
Faible rétention, Biseauté, Adaptation universelle | |
Oui | |
Non | |
PP |
Produit non filtré | |
Bleu | |
5,03 cm | |
Technologie à faible rétention, résine ultra-transparente | |
Pointe de pipette | |
Pointe de pipette format universel | |
SureOne |