Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes filtrées à faible rétention SureOne™
Les pointes de pipettes à faible rétention SureOne™ Fisherbrand™ parviennent à limiter la formation de films liquides et s’accumulent sur les parois de pointes pendant la distribution, ce qui permet une récupération et une reproductibilité maximales des échantillons.
65.50€ - 84.55€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Naturel |
Couleur de rack | Bleu |
Autoclavable | Non autoclavable |
Alert:
Usage unique uniquement
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16490865
|
Fisherbrand™
|
10 μl | 3,13 cm |
65.50€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16470865
|
Fisherbrand™
|
10 μl | 4,57 cm |
75.45€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16480865
|
Fisherbrand™
|
20 μl | 4,57 cm |
67.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16420875
|
Fisherbrand™
|
20 μl | 5,03 cm |
75.45€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16430875
|
Fisherbrand™
|
50 μl | 5,03 cm |
68.75€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16410875
|
Fisherbrand™
|
100 μl | 5,03 cm |
75.45€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16440875
|
Fisherbrand™
|
200 μl | 5,84 cm |
75.45€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16450875
|
Fisherbrand™
|
300 μl | 5,84 cm |
67.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16400875
|
Fisherbrand™
|
1000 μl | 8,89 cm |
84.55€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
- La technologie de faible rétention permet d’optimiser la récupération des échantillons
- Rack de filtration stérile avec technologie de filtration à petit diamètre offrant une protection contre les aérosols
- Lot traçable et certifié exempt de : RNase/DNase, ADN, pyrogènes, endotoxines, biocontamination, inhibiteur de PCR et ATP
Spécification
À filtre | |
Naturel | |
Non autoclavable | |
Certifié exempt de : RNase/DNase, ADN, pyrogènes, endotoxines, biocontamination, inhibiteur de PCR et ATP, lot traçable | |
PCR et PCR en temps réel, échantillons visqueux | |
Technologie à faible rétention, résine ultra-transparente | |
Rack filtré stérile | |
Pointe de pipette | |
SureOne |
Stérile | |
Bleu | |
Certificat de stérilité, certificat d’authenticité | |
conditions ambiantes | |
Electron Beam | |
Rack à charnière | |
960 | |
Oui | |
PP |