Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes filtrées à faible rétention SureOne™
Les pointes de pipettes à faible rétention SureOne™ Fisherbrand™ parviennent à limiter la formation de films liquides et s’accumulent sur les parois de pointes pendant la distribution, ce qui permet une récupération et une reproductibilité maximales des échantillons.
Marque: Fisherbrand™
48.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.26900kg
Alert:
Usage unique uniquement
Description
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
- La technologie de faible rétention permet d’optimiser la récupération des échantillons
- Rack de filtration stérile avec technologie de filtration à petit diamètre offrant une protection contre les aérosols
- Lot traçable et certifié exempt de : RNase/DNase, ADN, pyrogènes, endotoxines, biocontamination, inhibiteur de PCR et ATP
Spécification
100 μl | |
Stérile | |
Bleu | |
0,8 à 3,0% | |
5,03 cm | |
Certifié exempt de : RNase/DNase, ADN, pyrogènes, endotoxines, biocontamination, inhibiteur de PCR et ATP, lot traçable | |
PCR et PCR en temps réel, échantillons visqueux | |
Technologie à faible rétention, résine ultra-transparente | |
Rack à charnière | |
Rack filtré stérile | |
Pointe de pipette | |
Oui | |
Non | |
PP |
À filtre | |
Naturel | |
Non autoclavable | |
1,98 in | |
Certificat de stérilité, certificat d’authenticité | |
conditions ambiantes | |
Electron Beam | |
Pointe de pipette format universel | |
Faible rétention, Biseauté, Adaptation universelle | |
960 | |
Blue | |
Pipettes, plaques à 96 et 384 puits, thermocycleur | |
SureOne | |
Conique |