Learn More
Sel d’hexasodium de suramine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
99.50€ - 297.00€
Identifiants chimiques
CAS | 129-46-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C51H34N6Na6O23S6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 1429.15 |
Numéro MDL | MFCD00210217 |
Clé InChI | VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | suramin sodium, suramin hexasodium, suramin hexasodium salt, suramin sodium salt, antrypol, moranyl, naganinum, naphuride sodium, fourneau 309, suramine sodium salt |
CID PubChem | 8514 |
Nom IUPAC | hexasodium ; 8-[4-méthyl-3-[3-[3-[-[[2[-méthyl-5-[(4,6,8-trisulfonatonaphtalen-1-yl)carbamoyl]phényl]carbamoyl]phényl]carbamoylamino]benzoyl]amino]benzoyl]amino]naphthalène-1,3,5-trisulfonate |
SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC=C(C=C1NC(=O)C1=CC(NC(=O)NC2=CC(=CC=C2)C(=O)NC2=CC(=CC=C2C)C(=O)NC2=C3C(C=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)=CC=C1)C(=O)NC1=C2C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C1)S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10326401
|
Thermo Scientific Acros
328540500 |
50 mg | Flacon en verre |
99.50€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10391144
|
Thermo Scientific Acros
328542500 |
250 mg | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
129-46-4 | |
1429.15 | |
VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H | |
8514 | |
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC=C(C=C1NC(=O)C1=CC(NC(=O)NC2=CC(=CC=C2)C(=O)NC2=CC(=CC=C2C)C(=O)NC2=C3C(C=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)=CC=C1)C(=O)NC1=C2C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C1)S([O-])(=O)=O |
C51H34N6Na6O23S6 | |
MFCD00210217 | |
suramin sodium, suramin hexasodium, suramin hexasodium salt, suramin sodium salt, antrypol, moranyl, naganinum, naphuride sodium, fourneau 309, suramine sodium salt | |
hexasodium ; 8-[4-méthyl-3-[3-[3-[-[[2[-méthyl-5-[(4,6,8-trisulfonatonaphtalen-1-yl)carbamoyl]phényl]carbamoyl]phényl]carbamoylamino]benzoyl]amino]benzoyl]amino]naphthalène-1,3,5-trisulfonate |
Spécification
Suramin hexasodium salt | |
Blanc | |
Authentique | |
C51H34N6Na6O23S6 | |
15, 9135 | |
Solubility in water: soluble in water | |
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC=C(C=C1NC(=O)C1=CC(NC(=O)NC2=CC(=CC=C2)C(=O)NC2=CC(=CC=C2C)C(=O)NC2=C3C(C=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)=CC=C1)C(=O)NC1=C2C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C1)S([O-])(=O)=O | |
1429.15 | |
1429.1 | |
Poudre cristalline |
129-46-4 | |
97.5% min. | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00210217 | |
suramin sodium, suramin hexasodium, suramin hexasodium salt, suramin sodium salt, antrypol, moranyl, naganinum, naphuride sodium, fourneau 309, suramine sodium salt | |
VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H | |
hexasodium ; 8-[4-méthyl-3-[3-[3-[-[[2[-méthyl-5-[(4,6,8-trisulfonatonaphtalen-1-yl)carbamoyl]phényl]carbamoyl]phényl]carbamoylamino]benzoyl]amino]benzoyl]amino]naphthalène-1,3,5-trisulfonate | |
8514 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-949-3
Identifiant produit
- Suramin hexasodium salt
RUO – Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sel d’hexasodium de suramine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals