Learn More
Sel d’hexasodium de suramine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10391144
Sel d’hexasodium de suramine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10391144
250 mg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10391144
Marque: Thermo Scientific Acros 328542500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129-46-4
Formule moléculaire C51H34N6Na6O23S6
Poids moléculaire (g/mol) 1429.15
Numéro MDL MFCD00210217
Clé InChI VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H
Synonyme suramin sodium, suramin hexasodium, suramin hexasodium salt, suramin sodium salt, antrypol, moranyl, naganinum, naphuride sodium, fourneau 309, suramine sodium salt
CID PubChem 8514
Nom IUPAC hexasodium ; 8-[4-méthyl-3-[3-[3-[-[[2[-méthyl-5-[(4,6,8-trisulfonatonaphtalen-1-yl)carbamoyl]phényl]carbamoyl]phényl]carbamoylamino]benzoyl]amino]benzoyl]amino]naphthalène-1,3,5-trisulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC=C(C=C1NC(=O)C1=CC(NC(=O)NC2=CC(=CC=C2)C(=O)NC2=CC(=CC=C2C)C(=O)NC2=C3C(C=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)=CC=C1)C(=O)NC1=C2C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Suramin hexasodium salt
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 97.5% min.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 9135
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 1429.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0450909 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number328540500,328542500
Numéro de lotA0394953 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number328540500,328542500
Numéro de lotA0412708 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number328540500,328542500
Numéro de lotA0417341 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number328540500,328542500
Numéro de lotA0424093 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/11/2020 Catalog Number328540500,328542500
Identifiant produit
  • Suramin hexasodium salt
Nom du produit
Sel d’hexasodium de suramine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >