Learn More
Hellma Semi-micro cuves en quartz Suprasil™
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves de type cellule semi-micro en quartz Fisherbrand™ Suprasil™ sont livrées avec un couvercle ou un bouchon en PTFE.
251.00€ - 260.00€
Spécification
Matériau Quartz
Hauteur (métrique) 46mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Hauteur (métrique) Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Hauteur (métrique) Comprend Prix Quantité et disponibilité  
10008250
Afficher les documents
Hellma
114-10-40
46mm Avec bouchon en PTFE
260.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10662771
Afficher les documents
Hellma
104-10-40
46 mm Bouchon en PTFE
251.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Très résistant aux produits chimiques
  • Conserve sa forme, même à des températures élevées pouvant aller jusqu’à environ 1000°C
Spécification
Spécification
Quartz
46mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hellma Semi-micro cuves en quartz Suprasil™