Learn More
Hellma Semi-micro cuves en quartz Suprasil™
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves de type cellule semi-micro en quartz Fisherbrand™ Suprasil™ sont livrées avec un couvercle ou un bouchon en PTFE.
Marque: Hellma 114-10-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Très résistant aux produits chimiques
- Conserve sa forme, même à des températures élevées pouvant aller jusqu’à environ 1000°C
- Nombre de fenêtres par cuvette : 2
Spécification
Quartz | |
Avec bouchon en PTFE | |
46mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hellma Semi-micro cuves en quartz Suprasil™ > Hauteur : 46 mm ; avec bouchon en PTFE ; 2 /boîte.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu