Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disques à membrane Supor™ 200
Les membranes sont utilisées pour stériliser les réactifs liquides, éliminer la contamination particulaire et clarifier les solutions avant d’autres traitements.
127.00€ - 675.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES |
---|---|
Porosité | 0,2 μm |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (métrique) | 145 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17154501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60300 |
25 mm | unie |
178.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17164501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60301 |
47 mm | unie |
294.12€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17144501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60298 |
13 mm | unie |
127.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17174501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60305 |
142 mm | Avec onglet |
319.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60307 |
293 mm | Avec onglet |
675.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17144511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60334 |
90 mm | unie |
560.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17154571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66550 |
293 mm | unie |
495.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Ces produits sont optimisés pour répondre aux exigences de filtration biologique, pharmaceutique et stérilisante
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
PES | |
0,2 μm | |
Non stérile | |
145 μm |