Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disques à membrane Supor™ 200
Les membranes sont utilisées pour stériliser les réactifs liquides, éliminer la contamination particulaire et clarifier les solutions avant d’autres traitements.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 60300
155.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21931" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
- Ces produits sont optimisés pour répondre aux exigences de filtration biologique, pharmaceutique et stérilisante
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
PES | |
Non stérile | |
unie |
0,2 μm | |
145 μm | |
25 mm |