Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Enhanced Molecular Weight Protein Ladder
Mélange prêt à l’emploi de protéines recombinantes (20 à 150 K) avec des sites de liaison aux IgG pour les méthodes de détection chimiluminescentes, fluorescentes, chromogènes ou autres.
372.00€ - 1186.00€
Spécification
Méthode de détection | Système de détection défini par l’utilisateur |
---|---|
Number of Markers | 8 |
Type de produit | Échelle de protéines |
Prêt à charger | Oui |
Plage de dimensions | 20 à 150 kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10373488
|
Thermo Scientific™
84786 |
250 μl |
372.00€
250µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17198178
|
Thermo Scientific™
84786X4 |
4 x 250 µl |
1186.00€
1000µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les échelles de protéines de poids moléculaires SuperSignal Thermo Scientific™ (20 à 150 KDa) sont un mélange prêt à l’emploi de protéines recombinantes comportant des sites de liaison aux IgG qui offrent des intensités de bande fiables et proportionnelles dans des gels colorés et des immunotransferts développés av
Les échelles de protéines à poids moléculaire SuperSignal et les échelles de protéines à poids moléculaire améliorées SuperSignal contiennent un mélange stabilisé et prêt à l’emploi de huit protéines recombinantes ayant une taille comprise entre 20 et 150 kDa. Ces protéines recombinantes se lient aux anticorps utilisés dans le Western blot par l'intermédiaire d'un site de liaison aux IgG. Les marqueurs de protéines peuvent ensuite être visualisés en utilisant des substrats appropriés pour des anticorps marqués par une enzyme ou via des anticorps marqués par un colorant fluorescent. Le mélange du marqueur de poids moléculaire contient également un colorant rose spécial qui permet de surveiller le cycle de l'électrophorèse et le transfert sur la membrane sans recourir à d'autres marqueurs colorés. Les étalons sont compatibles avec les membranes de nitrocellulose ou en PVDF, de multiples tampons de blocage et de nombreuses autres méthodes de détection.Deux versions de l'étalon sont proposées. La formulation classique est appropriée pour être utilisée avec la plupart des anticorps polyclonaux de lapin et autres anticorps polyclonaux non murins. L'étalon amélioré est spécifiquement formulé pour des applications nécessitant des anticorps monoclonaux murins et pour des expériences où l'on utilise des concentrations d'anticorps très diluées.
Points clés :
Prêt à l’emploi : le format liquide est prêt à être chargé et ne nécessite aucune ébullition
Visualisation directe – visualisation des bandes de marqueur avec les colorations du gel et les réactifs de détection du transfert
Fiabilité – intensité uniforme des bandes, quelle que soit la méthode de détection
Compatible – version améliorée pour une compatibilité avec les anticorps primaires monoclonaux de souris
Tailles de marqueurs simples – les bandes de poids moléculaires sont divisibles par 10 K, ce qui les rend faciles à retenir
Stable – stockage à long terme à -20°C, trois mois à 4°C ou un mois à température ambiante
Autres caractéristiques :
- Les masses moléculaires incluses dans ces étalons sont 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 et 150 kDa.
Spécification
Système de détection défini par l’utilisateur | |
Échelle de protéines | |
20 à 150 kDa | |
150, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa |
8 | |
Oui | |
Non coloré | |
SuperSignal™ |