Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Enhanced Molecular Weight Protein Ladder
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les échelles de protéines de poids moléculaires SuperSignal Thermo Scientific™ (20 à 150 KDa) sont un mélange prêt à l’emploi de protéines recombinantes comportant des sites de liaison aux IgG qui offrent des intensités de bande fiables et proportionnelles dans des gels colorés et des immunotransferts développés av
Deux versions de l'étalon sont proposées. La formulation classique est appropriée pour être utilisée avec la plupart des anticorps polyclonaux de lapin et autres anticorps polyclonaux non murins. L'étalon amélioré est spécifiquement formulé pour des applications nécessitant des anticorps monoclonaux murins et pour des expériences où l'on utilise des concentrations d'anticorps très diluées.
Points clés :
Prêt à l’emploi : le format liquide est prêt à être chargé et ne nécessite aucune ébullition
Visualisation directe – visualisation des bandes de marqueur avec les colorations du gel et les réactifs de détection du transfert
Fiabilité – intensité uniforme des bandes, quelle que soit la méthode de détection
Compatible – version améliorée pour une compatibilité avec les anticorps primaires monoclonaux de souris
Tailles de marqueurs simples – les bandes de poids moléculaires sont divisibles par 10 K, ce qui les rend faciles à retenir
Stable – stockage à long terme à -20°C, trois mois à 4°C ou un mois à température ambiante
Autres caractéristiques :
- Les masses moléculaires incluses dans ces étalons sont 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 et 150 kDa.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contents: one vial of 250 μL Storage buffer: 62.5 mM Tris-H3PO4 (pH 7.5 at 25°C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3 and 33% glycerol Storage: Upon receipt store at -20°C for long term storage, or three months at 4°C or one month at ambient |
| Méthode de détection | Système de détection défini par l’utilisateur |
| Number of Markers | 8 |
| Type de produit | Échelle de protéines |
| Prêt à charger | Oui |
| Plage de dimensions | 20 à 150 kDa |
| Type de coloration | Non coloré |
| Compatibilité du gel | Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE |
| Poids moléculaire | 150, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa |
| Gamme de produits | SuperSignal |
| Afficher plus |