Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires BP5MS GC
La colonne GC SGE BP5MS est une colonne de siphénylène optimisée pour l’analyse MS à usage général
390.00€ - 755.00€
Spécification
Température max. | 350°C |
---|---|
À utiliser avec (application) | Analyse GC-MS 5 % |
Plage de températures | -40°C à +330/350°C |
Matériau | 5 % de phényl-polysilphénylène-siloxane |
Description | Colonne capillaire GC |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12924005
|
Trajan Scientific and Medical™
054301 |
20 m | 1,8 mm | 0,18 µm |
660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12934005
|
Trajan Scientific and Medical™
054308 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 µm |
390.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12914005
|
Trajan Scientific and Medical™
054310 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 µm |
755.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Parfait pour l’analyse GCMS à 5 %
- Teneur en siphénylène optimisée pour les analyses MS à usage général
Spécification
350°C | |
-40°C à +330/350°C | |
Colonne capillaire GC |
Analyse GC-MS 5 % | |
5 % de phényl-polysilphénylène-siloxane |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires BP5MS GC