Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires BP5MS GC
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
20 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
1,8 mm
Épaisseur du film:
0,18 μm
0,25 μm
0,25 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Parfait pour l’analyse GCMS à 5 %
- Teneur en siphénylène optimisée pour les analyses MS à usage général
Spécification
Spécification
| Température max. | 350°C |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| À utiliser avec (application) | Analyse GC-MS 5 % |
| Plage de températures | -40°C à +330/350°C |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Matériau | 5 % de phényl-polysilphénylène-siloxane |