Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis de 2,0 ml SuperClear™
Comprend des graduations moulées et une zone d’étiquetage
Marque: Labcon 3661-875-000-9
80.69 EUR valable jusqu'au 2025-05-18
Utilisez le code promo "24096" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Microtube à centrifuger
- Bouchon à vis
- Comprend des graduations moulées et une zone d’étiquetage
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
2,0 mL | |
Résine en polypropylène | |
50 tubes / sachet / 10 sachets / boîte / carton | |
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) | |
Microtubes à centrifuger SuperClear™ | |
Attached Cap |
Autoclavable | |
Naturel | |
Centrifugation | |
2,0 mL | |
Stérile | |
Oui | |
20 000 RCF |
Special Offers
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24096 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24096Expire: 2025-05-16
Jours
18Heures
2Minutes
55Secondes
36
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis de 2,0 ml SuperClear™ > 50 tubes par sachet / 10 sachets par boîte / 10 boîtes par carton
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction