Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis de 0,5 ml SuperClear™
Available with caps that include integral ethylene propylene O-ring
Marque: Labcon 3630-870-000-9
35.48 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21938" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.43090kg
Description
- Microtubes à centrifuger à bouchon à vis
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Microtube à centrifuger | |
20 000 RCF | |
Sans bouchon | |
0,5 ml | |
40 mm | |
Centrifugation | |
Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Microtubes à centrifuger SuperClear™ |
13 mm | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Autoclavables | |
Naturel | |
Résine de PP de classe USP VI | |
500 tubes/sachet, 10 sachets/carton | |
Non stérile | |
Non |