Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis de 0,5 ml SuperClear™
Available with caps that include integral ethylene propylene O-ring
37.35€ - 254.00€
Spécification
FCR max. | 20 000 RCF |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD |
Autoclavable | Autoclavables |
Capacité (métrique) | 0,5 ml |
Couleur | Naturel |
Code produit | Marque | Conditionnement | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16694112
|
Labcon
3631-870-000-9 |
500 tubes et 500 bouchons dans des sachets/paquets séparés, 10 pk/c | Avec bouchons dans des sachets séparés |
191.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16614122
|
Labcon
3640-870-000-9 |
500 tubes / sachet, 10 sachets / boîte. | Sans bouchons |
41.35€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16624122
|
Labcon
3641-870-000-9 |
500 tubes et 500 bouchons dans des sachets/paquets séparés, 10 pk/c | Avec bouchons dans des sachets séparés |
191.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16634122
|
Labcon
3641-875-000-9 |
50 tubes/sachet, 10 sachets/paquet, 10 paquets/carton | Avec bouchons attachés |
254.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17285714
|
Labcon
3630-870-000-9 |
500 tubes/sachet, 10 sachets/carton | Sans bouchon |
37.35€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16604122
|
Labcon
3631-875-000-9 |
50 tubes/sachet, 10 sachets/paquet, 10 paquets/carton | Avec bouchons attachés |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Microtubes à centrifuger à bouchon à vis
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
20 000 RCF | |
Autoclavables | |
Naturel | |
Centrifugation | |
Microtubes à centrifuger SuperClear™ |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
0,5 ml | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Non |