Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis de 0,5 ml SuperClear™
Available with caps that include integral ethylene propylene O-ring
Marque: Labcon 3641-870-000-9
150.82 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Microtubes à centrifuger à bouchon à vis
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Bouchons à vis plats | |
20 000 RCF | |
Avec bouchons dans des sachets séparés | |
0,5 ml | |
Résine en polypropylène | |
500 tubes et 500 bouchons dans des sachets/paquets séparés, 10 pk/c | |
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) | |
Microtubes à centrifuger SuperClear™ |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Microtube à centrifuger autoportant | |
Autoclavable | |
Naturel | |
Centrifugation | |
0,5 ml | |
Non stérile | |
Non |