Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis de 0,5 ml SuperClear™
Available with caps that include integral ethylene propylene O-ring
Marque: Labcon 3640-870-000-9
36.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21938" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 7.71110kg
Description
- Microtubes à centrifuger à bouchon à vis
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Microtube à centrifuger autoportant | |
Sans bouchons | |
Sans bouchons | |
0,5 ml | |
Résine USP classe VI polypropylène | |
500 tubes / sachet, 10 sachets / boîte. | |
Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Microtubes à centrifuger SuperClear™ |
RCF de 20000 | |
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
Autoclavables | |
Naturel | |
Centrifugation | |
0,5 ml | |
Non stérile | |
Non |