Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis de 0,5 ml SuperClear™
Available with caps that include integral ethylene propylene O-ring
Marque: Labcon 3631-875-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Microtubes à centrifuger à bouchon à vis
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Bouchons à vis plats | |
20 000 RCF | |
Avec bouchons attachés | |
0,5 ml | |
Résine en polypropylène | |
50 tubes/sachet, 10 sachets/paquet, 10 paquets/carton | |
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) | |
Microtubes à centrifuger SuperClear™ |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Microtube à centrifuger | |
Autoclavable | |
Naturel | |
Centrifugation | |
0,5 ml | |
Stérile | |
Non |