Learn More
Solution d’acide sulfurique 2 M (4 N), pur, réactif de paillasse, Fisher Chemical
H2O4S, numéro CAS-7664-93-9, acide sulfurique acide de batterie, huile brune de vitriol, acide électrolytique, acide de trempage, acidum sulfuricum, acide sulfurique, acide mat, sulfate de dihydrogène, huile de vitriol, 1 L, 120°C, CHEBI:26836, incolore, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, acide sulfurique, 64589, 98,072
27.90€ - 135.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.07 |
Numéro MDL | MFCD00064589 |
Clé InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
CID PubChem | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
Nom IUPAC | acide sulfurique |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10558620
|
Fisher Chemical
J/8410/PB15 |
1 L | Flacon en plastique PEHD | N/A | |||||
10734571
|
Fisher Chemical
J/8410/17 |
2.5 L | Flacon en plastique PEHD | N/A | |||||
11478962
|
Fisher Chemical
J/8410/24 |
10 L | Sachet dans une boîte | N/A | |||||
Description
H2O4S, numéro CAS-7664-93-9, acide sulfurique acide de batterie, huile brune de vitriol, acide électrolytique, acide de trempage, acidum sulfuricum, acide sulfurique, acide mat, sulfate de dihydrogène, huile de vitriol, 1 L, 120°C, CHEBI:26836, incolore, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, acide sulfurique, 64589, 98,072
Identifiants chimiques
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
acide sulfurique |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
Spécification
Sulfuric Acid Solution | |
Incolore | |
120°C | |
Liquide | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 |
1 | |
7664-93-9 | |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfurique | |
1118 |