Learn More
Solution d’acide sulfurique 2 M (4 N), pur, réactif de paillasse, Fisher Chemical
Code produit. 10558620
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
H2O4S, numéro CAS-7664-93-9, acide sulfurique acide de batterie, huile brune de vitriol, acide électrolytique, acide de trempage, acidum sulfuricum, acide sulfurique, acide mat, sulfate de dihydrogène, huile de vitriol, 1 L, 120°C, CHEBI:26836, incolore, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, acide sulfurique, 64589, 98,072
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric Acid Solution
pH 1
Couleur Incolore
Point d’ébullition 120°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid solution 2M (4N)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.