Learn More
Acide sulfurique, 95,0 à 98,0 %, pour l’analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
62.01€ - 132.66€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.07 |
Numéro MDL | MFCD00064589 |
Clé InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
CID PubChem | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
Nom IUPAC | acide sulfurique |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033273.A1 |
1kg |
62.01€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033273.D6 |
4 x 1 kg |
132.66€
4kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sulfuric acid is used as an electrolyte in lead-acid batteries, and a cleaning agent. It is used in mineral processing, fertilizer manufacturing, oil refining, wastewater processing, and chemical synthesis. It is also used in the production of detergents, synthetic resins, dyestuffs, pharmaceuticals, petroleum catalysts, antifreeze, processes such as oil well acidizing, aluminum reduction, paper sizing, pigments, enamels, printing inks, coated fabrics and paper. It is also used in the production of explosives, cellophane, acetate and viscose textiles, lubricants, non-ferrous metals and batteries. Sulfuric acid immobilized on silica gel is used as an efficient and benign catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
acide sulfurique |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
Spécification
Sulfuric Acid | |
1,84 | |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
Sulfuric acid is miscible with water at all concentrations. | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 | |
ACS |
7664-93-9 | |
95.0 to 98.0% | |
Liquide | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfurique | |
1118 | |
98.08 |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Ne jamais ajouter d’eau à ce produit.En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (et lui montrer l’étiquette si possible).
P201-P202-P260-P264b-P271-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P363-P501c
H314-H330-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-639-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WS5600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Sulfuric acid, ACS, 95.0-98.0%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid
RUO – Research Use Only