Learn More
Acide sulfurique, 95,0 à 98,0 %, pour l’analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11337588
Acide sulfurique, 95,0 à 98,0 %, pour l’analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337588
4 x 1 kg
Click to view available options
Quantité:
1kg
4 x 1 kg
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11337588
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033273.D6
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
L’acide sulfurique est utilisé comme électrolyte dans les batterie plomb-acide et comme agent de nettoyage. Il est utilisé dans le traitement des minéraux, la fabrication d’engrais, le raffinage du pétrole, le traitement des eaux usées et la synthèse chimique. Il est également utilisé dans la production de détergents, de résines synthétiques, de teintures, de produits pharmaceutiques, de catalyseurs du pétrole, d’antigels, de procédés tels que l’acidification des puits de pétrole, la réduction de l’aluminium, l’encollage du papier, les pigments, l’émail, les encres d’impression, les tissus et papiers enduits. Il est également utilisé dans la production d’explosifs, de cellophane, de tissus acétate et viscose, de lubrifiants, de métaux non ferreux et de batterie. L’acide sulfurique immobilisé sur gel de silice est utilisé comme catalyseur efficace et inoffensif.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric Acid
Densité 1,84
Plage de pourcentage du dosage 95.0 to 98.0%
Quantité 4 x 1 kg
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Sulfuric acid is miscible with water at all concentrations.
Poids de la formule 98.08
Qualité ACS
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ07L015 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/04/2025 Catalog Number033273.D6,033273.A1
Numéro de lotW23K023 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/10/2024 Catalog Number033273.D6,033273.A1
Numéro de lotS05K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number033273.D6,033273.A1
Numéro de lotR31K036 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number033273.D6,033273.A1
Numéro de lotR21K034 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number033273.D6,033273.A1
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid, ACS, 95.0-98.0%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid
Nom du produit
Acide sulfurique, 95,0 à 98,0 %, pour l’analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals >