Learn More
Acide sulfurique, Solution étalon 0,1 N (0,05 M), Thermo Scientific Chemicals
46.63€ - 292.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Couleur Incolore
Note relative au nom 0.1N (0.05M) Standard Solution
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Concentration 0,0998 à 0,1002 N (20°C)
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10183550
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
124230010
1 L Bouteille en plastique
46.63€
1L
10473055
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
124230025
2,5 L Bouteille en plastique
89.78€
2.50L
13458328
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
124230250
25 L Jerrican en plastique N/A N/A N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
Spécification
Spécification
Sulfuric acid
0.1N (0.05M) Standard Solution
0,0998 à 0,1002 N (20°C)
H2SO4
MFCD00064589
15, 9104
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
acide sulfurique
1118
98.07
Incolore
7664-93-9, 7732-18-5
H2O4S
Liquide
01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
OS(O)(=O)=O
98.07
CHEBI:26836
Pures
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut être corrosif pour les métaux.
GHS P Statement:
Keep only in original container.
Absorb spillage to prevent material damage.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
Identifiant produit
  • Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Acide sulfurique, Solution étalon 0,1 N (0,05 M), Thermo Scientific Chemicals