Learn More
Acide sulfurique, Solution étalon 0,1 N (0,05 M), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13458328 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Jerrican en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 13458328
Marque: Thermo Scientific Acros 124230250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Couleur Incolore
Note relative au nom 0.1N (0.05M) Standard Solution
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Concentration 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Formule moléculaire H2O4S
Formule linéaire H2SO4
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00064589
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Poids de la formule 98.07
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
Spécification
Point d’ébullition 100.0°C
Conditionnement Jerrican en plastique
Quantité 25 L
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.