Learn More
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10127883
|
Thermo Scientific™
33034 |
8 x 1 mg | N/A | N/A | N/A | |||||
16317591
|
Thermo Scientific™
A39260 |
10 x 1 mg |
479.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11899240
|
Thermo Scientific™
33033 |
10 mg |
427.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Le réactif de transfert de marquage de biotine sulfo-SBED Thermo Scientific™ Pierce est un réactif multifonctionnel pour marquer une protéine purifiée, puis transférer par covalence le marquage à la biotine sur des interacteurs spécifiques de cette protéine.
Le kit prêt à l’emploi élimine la nécessité de préparer les tampons nécessaires ou d’acheter les réactifs essentiels nécessaires pour effectuer un transfert de marquage. Les réactifs clés, Sulfo-SBED et DTT, sont fournis dans un conditionnement unique, sans pesée et jetable.Points clés :
- L’ester Sulfo-NHS réagit aux amines primaires avec un pH entre 7 et 9
- L’azoture d’aryle se conjugue de façon aléatoire lorsqu’il est activé par la lumière UV
- La liaison disulfure clivable permet le transfert de marquage de biotine
- Découvrez les interactions protéiques sans radiomarquage
Comprend :
Réactif de transfert de marquage Sulfo-SBED au format No-Weigh, 8 × 1 mg ; saline dans un tampon phosphate BupH, 1 boîte (500 ml) ; tampon de transfert de marquage (20X), 200 ml (4 litres) ; conjugué streptavidine-HRP, 0,1 mg ; dithiothréitol au format No-Weigh (DTT), 8 × 7,7 mg ; unités de dialyse Slide-A-Lyzer MINI plus Float, seuil de rétention des molécules de 10 K, 10 à 100 μl, 10 unités/boîte.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.