Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SBED Biotin Label Transfer Reagent, No-Weigh™ Format
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
8 x 1 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10 pièces
10mg
8 pièces
Description
Le réactif de transfert de marquage de biotine sulfo-SBED Thermo Scientific™ Pierce est un réactif multifonctionnel pour marquer une protéine purifiée, puis transférer par covalence le marquage à la biotine sur des interacteurs spécifiques de cette protéine.
- Réactif multifonctionnel pour le marquage d’une protéine purifiée, puis le transfert covalent du marqueur de biotine fixé sur des éléments d’interaction spécifiques de cette protéine.
- Agent de réticulation chimique hétéro-bifonctionnel capable de se fixer de façon covalente aux amines primaires à une extrémité et à presque tout un groupe fonctionnel protéique à l’autre extrémité
- Comprend un groupe biotine et un bras espaceur disulfure clivable.
- Ces caractéristiques permettent conjointement de réticuler séquentiellement les protéines interactives et de transférer le tag d’affinité de la biotine d’une protéine (c’est-à-dire une protéine purifiée “d’appât”) à une autre (probablement une protéine “proie” inconnue).
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 x 1 mg |
| Type de produit | Réactif de transfert de marquage de biotine Sulfo-SBED |
| Solubilité | DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), méthanol, eau |
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C. |
| Réactivité chimique | Amine-à-Amine |
| Méthode d’étiquetage | Marquage chimique, transfert de marquage |
| Conditions d’expédition | Qualifié pour la glace ambiante ou humide. |
| Groupement de réactifs | Ester NHS, alcyne |
| Marqueur ou colorant | Biotine |
| Type d’étiquette | Biotine et autres haptènes |
| Afficher plus |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.