Learn More
Solution étalon de sulfate, 1000 μg/ml, HIQU ionique, Chem-Lab Code produit.: 11959122
Solution étalon de sulfate, 1000 μg/ml, HIQU ionique, Chem-Lab
Code produit. 11959122
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 11959122
Marque: Chem Lab CL01.1971.0100
Utilisé comme étalon de référence et d’étalonnage dans les applications de laboratoire. Solution étalon de sulfate, 1000 μg/ml, HIQU ionique, Chem-Lab est préparé à partir de 1,479 g de Na2SO4 par litre d’eau pour contenir une concentration précise d’ions SO42- à utiliser avec des électrodes sélectives d’ions.
Cette solution étalon de sulfate contient une concentration précise de 1 000 μg/ml de SO42− (±7 μg à 20°C). Elle est utilisée pour vérifier la précision des déterminations des sulfates et pour étalonner l’équipement utilisé dans ces déterminations.
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6, 7732-18-5
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Sodium Sulfate Solution, Sulfate of Soda
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Description Chloride: <0,02mg/L
Iodide: <0.01mg/L
Nitrite: <0.01mg/L
Nitrate: <0.01mg/L
Phosphate: <0.02mg/L
Quantité 100 mL
Densité 1.00g/mL
Concentration 1000 μg/mL of SO42−
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142.04g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,479g Na2SO4 / 1 L H2O
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution étalon de sulfate, 1000 μg/ml, HIQU ionique, Chem-Lab >