Learn More
Sulfate, solution étalon pour chromatographie d’échange d’ions, Specpure™, SO4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11353647
Sulfate, solution étalon pour chromatographie d’échange d’ions, Specpure™, SO4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353647
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 11353647
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035547.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sulfate, Ion chromatography standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is also used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00145343
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfate Ion chromatography standard solution
Note relative au nom SO4-2 1000μg/mL
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
Solubilité Miscible with water
Qualité Specpure™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1539519 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number035547.AP,035547.AE
Numéro de lot1539520 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number035547.AP,035547.AE
Numéro de lot1525336 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number035547.AP,035547.AE
Numéro de lot1525335 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number035547.AP,035547.AE
Numéro de lot1517341 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog Number035547.AP,035547.AE
Nom du produit
Sulfate, solution étalon pour chromatographie d’échange d’ions, Specpure™, SO4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >