Learn More
Orange Soudan G, pur
23.12€ - 1051.23€
Identifiants chimiques
CAS | 2051-85-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H10N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 214.22 |
Numéro MDL | MFCD00002275 |
Clé InChI | PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N |
Synonyme | C.I. 11920, 4-(Phenylazo)resorcinol, Solvent orange 1 |
CID PubChem | 5921655 |
Nom IUPAC | (4Z)-3-hydroxy-4-(phénylhydrazinylidène)cyclohexa-2,5-dien-1-un |
SMILES | OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10736822
|
Thermo Scientific Acros
190170050 |
5 g | Flacon en verre |
23.12€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10481582
|
Thermo Scientific Acros
190170250 |
25 g | Flacon en verre |
65.02€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10350494
|
Thermo Scientific Acros
190171000 |
100 g | Flacon en verre |
177.89€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10301394
|
Thermo Scientific Acros
190170010 |
1 kg | Flacon en verre |
1051.23€
1kg |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2051-85-6 | |
214.22 | |
PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N | |
5921655 | |
OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1 |
C12H10N2O2 | |
MFCD00002275 | |
C.I. 11920, 4-(Phenylazo)resorcinol, Solvent orange 1 | |
(4Z)-3-hydroxy-4-(phénylhydrazinylidène)cyclohexa-2,5-dien-1-un |
Spécification
Sudan orange G | |
2051-85-6 | |
MFCD00002275 | |
PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N | |
OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1 | |
214.22 | |
214.22 | |
Complies | |
Poudre |
Pure | |
C12H10N2O2 | |
C.I. 11920, 4-(Phenylazo)resorcinol, Solvent orange 1 | |
Authentique | |
(4Z)-3-hydroxy-4-(phénylhydrazinylidène)cyclohexa-2,5-dien-1-un | |
5921655 | |
Extra pur | |
Orange au rouge |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 218-131-9
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ9027500
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sudan Orange G
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.