Learn More
Orange Soudan G, pur
Code produit. 10301394
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2051-85-6
Formule moléculaire C12H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Numéro MDL MFCD00002275
Clé InChI PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N
Synonyme C.I. 11920, 4-(Phenylazo)resorcinol, Solvent orange 1
CID PubChem 5921655
Nom IUPAC (4Z)-3-hydroxy-4-(phénylhydrazinylidène)cyclohexa-2,5-dien-1-un
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Sudan orange G
Note relative au nom Pure
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 214.22
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Orange au rouge
Quantité 1 kg
Forme physique Poudre
compliance-icons
Product Identifier
  • Sudan Orange G
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.