Learn More
Succinimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.85€ - 450.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123-56-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 99.08 |
Numéro MDL | MFCD00005495 |
Clé InChI | KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione |
CID PubChem | 11439 |
ChEBI | CHEBI:9307 |
Nom IUPAC | pyrrolidine-2,5-dione |
SMILES | C1CC(=O)NC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10757582
|
Thermo Scientific Acros
348650050 |
5 g | Flacon en verre |
29.85€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10337371
|
Thermo Scientific Acros
348651000 |
100 g | Flacon en verre |
36.48€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10738162
|
Thermo Scientific Acros
348655000 |
500 g | Flacon en verre |
103.52€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13488518
|
Thermo Scientific Acros
348650051 |
5 kg | Récipient en plastique | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123-56-8 | |
99.08 | |
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N | |
11439 | |
pyrrolidine-2,5-dione |
C4H5NO2 | |
MFCD00005495 | |
succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione | |
CHEBI:9307 | |
C1CC(=O)NC1=O |
Spécification
Succinimide | |
123-56-8 | |
Marron à blanc | |
201°C | |
98% | |
MFCD00005495 | |
15,9001 | |
Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: 1g/24 mL alcohol - 1g/5 mL alcohol (60°C), insoluble in ether and chloroform | |
C1CC(=O)NC1=O | |
99.08 | |
CHEBI:9307 | |
98% |
98% | |
121.0°C to 126.0°C | |
285.0°C to 290.0°C | |
Authentique | |
C4H5NO2 | |
21,369 | |
succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione | |
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N | |
pyrrolidine-2,5-dione | |
11439 | |
99.08 | |
Poudre ou paillettes |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincez avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au sa
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-635-6
missing translation for 'rtecsNumber' : WN2200000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Succinimide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.