Learn More
Succinimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10738162
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-56-8
Formule moléculaire C4H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 99.08
Numéro MDL MFCD00005495
Clé InChI KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione
CID PubChem 11439
ChEBI CHEBI:9307
Nom IUPAC pyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinimide
Note relative au nom 98%
Point de fusion 121.0°C to 126.0°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 285.0°C to 290.0°C
Point d’éclair 201°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 21,369
Merck Index 15,9001
Informations sur la solubilité Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: 1g/24 mL alcohol - 1g/5 mL alcohol (60°C), insoluble in ether and chloroform
Poids de la formule 99.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Succinimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.