Learn More
Acide succinique, sel disodique, 99 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
29.06€ - 64.18€
Identifiants chimiques
CAS 150-90-3
Formule moléculaire C4H4Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 162.052
Numéro MDL MFCD00002790
Clé InChI ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277
CID PubChem 9020
ChEBI CHEBI:63675
Nom IUPAC disodium ; butanedioate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10491821
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
208741000
100 g Flacon en plastique
29.06€
100g
10636442
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
208745000
500 g Flacon en plastique
64.18€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Acide succinique, sel disodique, 99 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals