Learn More
Acide succinique, sel disodique, 99 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10491821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10491821
Marque: Thermo Scientific Acros 208741000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 150-90-3 | C4H4Na2O4 | 162.052 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-90-3
Formule moléculaire C4H4Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 162.052
Numéro MDL MFCD00002790
Clé InChI ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277
CID PubChem 9020
ChEBI CHEBI:63675
Nom IUPAC disodium ; butanedioate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic acid, disodium salt
Note relative au nom 0.99
Point de fusion >300,0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0,3 % max. (120°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire NaO2CCH2CH2CO2Na
Quantité 100 g
Beilstein 02, 606
Merck Index 15, 8808
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :300 g/l (25°C).
Poids de la formule 162.05
Pourcentage de pureté 0.99
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Succinic acid, disodium salt, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.