Learn More
Memmert™ Soubassement pour étuve à vide empilable et module de pompe, hauteur totale 1 650 mm, pour Vo101
Marque: Memmert™ VO101E02037
Spécification
Standard primaire d’ozone modèle 500 | |
Acier inoxydable revêtu d'émail noir | |
533 mm |
Tubulaire | |
689 mm |