Learn More
Memmert™ Sous-cadre réglable en hauteur jusqu’à 500 mm, pour S450
Utilisez ces cadres avec les fours à convection Memmert. Les sous-cadres de fours à convection et universels Memmert™ sont réglables en hauteur pour répondre à vos besoins.
Marque:  Memmert™ S450B29753
Code produit. 16325847
Description
Description
  • Sous-cadre réglable
  • Étuve Memmert taille 30 à 75 : hauteur de 600 mm
  • Taille 110 à 450 : hauteur de 500 mm
Spécification
Spécification
Modèles U, UF TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, modèle 450
22 po (taille 110 à 160), 26 po (taille 30 à 75)
560 mm (taille 110 à 160), 660 mm (taille 30 à 75)
Sous-cadre
Nom du produit
Memmert™ Sous-cadre réglable en hauteur jusqu’à 500 mm, pour S450 >