Learn More
Cole-Parmer™ Tubes d’hybridation en verre
Ces tubes en verre présentent un faible volume de sonde, même avec de grands tubes en verre. La rotation et la conception garantissent des volumes aussi faibles que 5 ml peut être utilisé et récupéré.
218.16€ - 255.33€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Tube d’hybridation |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12142080
|
Cole-Parmer™
39455-17 |
205 mm | Bouchons d’extrémité à visser |
255.33€
4 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12093765
|
Cole-Parmer™
39455-10 |
200 mm | Non inclus |
218.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les tubes et autres accessoires peuvent être adaptés en même temps pour plusieurs utilisations
- Tubes à fentes uniques avec une vitesse de rotation de 0 à 20 tr/min, contrôlables pour s’adapter à votre application
- Sécurité radioactive ; la conception des tubes de protection et des tubes sans égouttage minimise les risques pour l’utilisateur
- Fabriqué en verre borosilicaté épais et durable
- Facile à verser : sans goutte, sûr et pratique
- Bague d’étanchéité : les bouchons d’extrémité étanches à joint torique garantissent l’absence de fuites
- Bouchon à vis fileté d’échappement : ouverture facile sans aucun problème de vide
Spécification
Verre borosilicaté | |
Tube d’hybridation |