Learn More
Cole-Parmer™ Tubes d’hybridation en verre
Ces tubes en verre présentent un faible volume de sonde, même avec de grands tubes en verre. La rotation et la conception garantissent des volumes aussi faibles que 5 ml peut être utilisé et récupéré.
Marque: Cole-Parmer™ 39455-17
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Les tubes et autres accessoires peuvent être adaptés en même temps pour plusieurs utilisations
- Tubes à fentes uniques avec une vitesse de rotation de 0 à 20 tr/min, contrôlables pour s’adapter à votre application
- Sécurité radioactive ; la conception des tubes de protection et des tubes sans égouttage minimise les risques pour l’utilisateur
- Fabriqué en verre borosilicaté épais et durable
- Facile à verser : sans goutte, sûr et pratique
- Bague d’étanchéité : les bouchons d’extrémité étanches à joint torique garantissent l’absence de fuites
- Bouchon à vis fileté d’échappement : ouverture facile sans aucun problème de vide
Spécification
Bouchon d’extrémité à visser | |
Tube d’hybridation | |
32 mm | |
Bouchons d’extrémité à visser |
8.1 in. | |
4 paquet | |
Verre borosilicaté | |
205 mm |