Learn More
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12717969
|
Cole-Parmer™
12122-89 |
Bain 12 L |
249.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12727969
|
Cole-Parmer™
12122-90 |
Bain 18 et 26 L |
199.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12737969
|
Cole-Parmer™
12122-94 |
Bain 48 L |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12707969
|
Cole-Parmer™
12122-88 |
Bain 8 L |
170.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Couvercles, plateaux, sondes de température et autres accessoires pour votre bain-marie.
Fabriqués en acier inoxydable et disponibles pour s’adapter aux bains 8 L pour éviter les pertes dues à l’évaporation.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Couvercle plat Stuart™