Learn More
Cole-Parmer™ Couvercle plat Stuart™
Améliorez les performances de vos bains et circulateurs Techne
Marque:  Cole-Parmer™ 12122-90
Code produit. 12727969
  • 199.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Couvercles, plateaux, sondes de température et autres accessoires pour votre bain-marie.
  • Fabriqués en acier inoxydable et disponibles pour s’adapter aux bains 8 L pour éviter les pertes dues à l’évaporation.
Spécification
Spécification
Bain 18 et 26 L