Learn More
Cole-Parmer™ Distillateur d’eau en verre borosilicaté Stuart™ Aquatron
L’armoire de distillation de l’eau Stuart de la série WS-200 produit de l’eau distillée froide pour une utilisation immédiate.
Marque: Cole-Parmer™ 99294-15
5094.40 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Garantit une très grande pureté à partir de pratiquement n’importe quelle source d’eau brute.
- Le capteur de niveau d’eau du réservoir arrête le distillateur lorsque le réservoir est plein.
- Conversion simple vers une eau d’alimentation pré-traitée
- Les fonctions de sécurité permettent un fonctionnement sans surveillance.
- Éliminez les matières organiques, les bactéries et les pyrogènes de votre eau avec les armoires de distillation de l’eau WS-200.
- La verrerie en borosilicate, associée à des éléments chauffant et placée dans une armoire de protection, produit un distillat exempt de pyrogène de la plus grande pureté à partir de pratiquement n’importe quelle source d’eau brute.
- Les modèles de distillateurs disponibles sont à distillation simple ou double : choisissez le modèle à distillation double pour des niveaux de pureté plus élevés.
- La conception unique du condenseur garantit que les gouttelettes d’eau distillée restent en contact avec le serpentin de refroidissement pendant une période prolongée pour un transfert d’énergie maximal et une eau distillée froide immédiate.
- Nettoyez l’unité en toute sécurité et facilement sans démonter la verrerie.
- La structure entièrement en verre permet un détartrage rapide à l’aide d’acides minéraux forts.
- Un robinet d’arrêt à grand alésage avec clé en PTFE facilite la vidange des produits chimiques après le nettoyage.
- Les éléments de sécurité incluent un capteur de débit, un thermostat anti-surchauffe, un écran de protection en acrylique, un couvercle d’armoire et des filetages à vis sur tous les raccordements d’eau.
- Un capteur de niveau d’eau du réservoir coupe automatiquement les éléments chauffant et l’alimentation en eau de refroidissement lorsque le réservoir est rempli d’eau distillée puis redémarre automatiquement lorsque le niveau de l’eau distillée baisse dans le réservoir.
Spécification
Distillateur d’eau | |
Environ 220/240 V, 50/60 Hz 6 kW | |
Verre | |
220 V | |
25°C à 35°C | |
16,1 in | |
1.3 ft. | |
1.8 ft. |
4 L | |
50/60 Hz | |
1 | |
6 kW | |
A4000D | |
410 mm | |
410 mm | |
550 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
BIB009 AQUATRON WATER STILL
Taille: 475.5 kB
BIB009 DISTILLATEUR AQUATRON
Taille: 472.7 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Distillateur d’eau en verre borosilicaté Stuart™ Aquatron > Armoire de distillation de l’eau Stuart série WS-200 ; Profondeur : 410 mm ; Débit : 4 L/h.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu