Learn More
Cole-Parmer™ Insert pour chauffe-blocs Stuart™
Click to view available options
Diamètre (métrique) du puits:
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Profondeur (métrique) du puits:
14 mm
33 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Description
- Pour une utilisation avec blocs chauffants Stuart
- En aluminium anodisé
- Orifice distinct pouvant accueillir un thermomètre
- Les blocs ont les dimensions suivantes (P x l x H) : 95 x 75 x 50 mm
Spécification
Spécification
Matériau | Aluminium anodisé |
No. of Places | 20 |
Type | Bloc |
Profondeur (métrique) du puits | 33 mm |
Diamètre (métrique) du puits | 10,5 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Insert pour chauffe-blocs Stuart™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu