Learn More
Cole-Parmer™ Insert Dri-Block en aluminium
Code produit. 12001612
Click to view available options
Capacité:
Articles plats
Barrettes de tubes de 0,2 ml
Cupule d’échantillon
Flacons de 12 mm
Flacons de 13 mm de diamètre
Tubes 50 ml
Tubes de 0,5 ml
Tubes de 1,5 ml
Tubes de 17 mm de diamètre
Tubes de 20 mm de dia.
Tubes de 2 ml
Tubes de 30 mm de diamètre
Tubes/flacons de 10 mm de diamètre
Tubes/flacons de 13 mm de diamètre
Tubes/flacons de 16 mm de diamètre
Tubes/flacons de 24 mm de diamètre
Tubes/flacons de 26 mm de diamètre
Tubes/flacons de 6 mm de diamètre
No. of Places:
1
12
20
20 trous
30
5
6
8
80
Néant
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 12001612
Marque: Cole-Parmer™ 3662071
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez un transfert de chaleur efficace grâce aux blocs en alliage d’aluminium anodisé. Les inserts en aluminium Techne™ Dri-Block offrent une excellente conductivité thermique.
  • À utiliser avec les éléments chauffants Dri-Block™ Techne
  • La plupart des blocs possèdent un orifice séparé pour accueillir un thermomètre, si nécessaire.
  • Les éléments chauffants Dri-Block Techne peuvent accueillir des inserts de bloc dans n’importe quelle combinaison (si la taille le permet)
  • En fonction de la combinaison de blocs sélectionnés, des espaceurs en plastique peuvent être utilisés pour remplir un renfoncement en demi-largeur, garantissant ainsi des performances thermiques optimales
  • Un raccord étroit de tubes à échantillons assure un transfert efficace de la chaleur
  • Uniformité de contrôle de la température exceptionnellement élevée
Dimensions
  • Les blocs de demi-largeur ont les dimensions suivantes : 95 x 37 x 50 mm (P x L x H)
  • Les blocs de largeur simple ont les dimensions suivantes : 95 x 75 x 50 mm (P x L x H)
  • Les blocs à largeur double ont les dimensions suivantes : 95 x 150 x 61 mm (P x L x H)
  • Les blocs à largeur triple ont les dimensions suivantes : 95 x 225 x 50 mm (P x L x H)
Spécification
Capacité (impériale) 0.07 oz.
Description Puits coniques
Capacité (métrique) 2 mL
Capacité Tubes de 2 ml
Matériau Aluminium anodisé
No. of Places 20
Type Insert Dri-Block™
Comprend Avec orifice pour thermomètre
Dimension du tube 2 ml
Profondeur (impériale) du puits 1,38 po
Profondeur (métrique) du puits 35 mm