Learn More
Nitrate de strontium, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Nitrate de strontium, 99 % et plus, N2O6Sr, numéro CAS-10042-76-9, bdg873aqzl, dinitrate de strontium, acide nitrique, sel de strontium 2:1, hsdb 787, acide nitrique, sel de strontium, nitrate de strontium français, nitrate de strontium sr no3 2, nitrate de strontium, nitrate de strontium ii 1:2, unii-bdg873aqzl, 1 kg
36.90€ - 107.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10042-76-9 |
---|---|
Formule moléculaire | N2O6Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 211.63 |
Numéro MDL | MFCD00011248 |
Clé InChI | DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 |
CID PubChem | 24848 |
SMILES | [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10155040
|
Thermo Scientific Acros
222562500 |
250 g | Flacon en plastique |
36.90€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10617212
|
Thermo Scientific Acros
222560010 |
1 kg | Flacon en plastique |
107.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10042-76-9 | |
211.63 | |
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N | |
24848 |
N2O6Sr | |
MFCD00011248 | |
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 | |
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spezifikation
Strontium nitrate | |
p.a. | |
Blanc | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
N2O6Sr | |
MFCD00011248 | |
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 | |
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de strontium | |
24848 | |
≥99% | |
0.1% max. (105°C) |
570.0°C | |
10042-76-9 | |
5 to 7 (5% soln. at 20°C) | |
99% min. (Complexometry) | |
Sr(NO3)2 | |
15, 8975 | |
Solubility in water: 660g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone | |
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
211.63 | |
211.63 | |
Analytique | |
2.99 |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un mélange avec des combustibles.
En cas de
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-131-9
missing translation for 'rtecsNumber' : WK9800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Strontium nitrate
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Sicherheitshinweis
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
RUO – Research Use Only