Learn More
Bromure de strontium, ultra sec, 99,995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
86.60€ - 307.00€
Identifiants chimiques
CAS 10476-81-0
Formule moléculaire Br2Sr
Poids moléculaire (g/mol) 247.428
Numéro MDL MFCD00049548
Clé InChI YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide
CID PubChem 5360351
Nom IUPAC dibromure de strontium
SMILES [Br-].[Br-].[Sr+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11358567
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035717.03
1 g
86.60€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11368567
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035717.06
5 g
307.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
It is used as sedatives in medicine and analytical reagents, for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), which is a precursor to diamond-like carbon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
Spécification
Identifiants chimiques
10476-81-0
247.428
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
5360351
[Br-].[Br-].[Sr+2]
Br2Sr
MFCD00049548
acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide
dibromure de strontium
Spécification
Strontium bromide
Ultra dry
Blanc
(Base des métaux)
SrBr2
14,8837
Soluble in water,carbinol,ethanol,amyl alcohol. Insoluble in ether.
[Br-].[Br-].[Sr+2]
247.428
247.44
Odorless
Hygroscopic
643°C
10476-81-0
Poudre
Br2Sr
MFCD00049548
acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
dibromure de strontium
5360351
99.995%
Ampoule
4.216 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-969-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WK8050000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
  • Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante