Learn More
Bromure de strontium, ultra sec, 99,995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368567
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
It is used as sedatives in medicine and analytical reagents, for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), which is a precursor to diamond-like carbon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10476-81-0
Formule moléculaire Br2Sr
Poids moléculaire (g/mol) 247.428
Numéro MDL MFCD00049548
Clé InChI YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide
CID PubChem 5360351
Nom IUPAC dibromure de strontium
SMILES [Br-].[Br-].[Sr+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium bromide
Point de fusion 643°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire SrBr2
Merck Index 14,8837
Informations sur la solubilité Soluble in water,carbinol,ethanol,amyl alcohol. Insoluble in ether.
Poids de la formule 247.44
Pourcentage de pureté 99.995%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.216 g/mL